Print…
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912272-100G OR912272-25G
APOSOR912272-100GEA 66.7 EUR
APOSOR912272-100G APOSOR912272-25G
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₂₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059560
Número CAS: 38289-28-0