Print…
1-Chloro-4-ethoxybenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912270-25G OR912270-5G
APOSOR912270-25GEA 0 EUR
APOSOR912270-25G APOSOR912270-5G
1-Chloro-4-ethoxybenzene 95%
1-Chloro-4-ethoxybenzene
Fórmula: C₈H₉ClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058931
Número CAS: 622-61-7