Print…
4-(Methylthio)-m-cresol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Methyl-4-(methylthio)phenol
OR912189-100G OR912189-25G
APOSOR912189-100GEA 348 EUR
APOSOR912189-100G APOSOR912189-25G
4-(Methylthio)-m-cresol 98%
4-(Methylthio)-m-cresol
Fórmula: C₈H₁₀OS
Número MDL : MFCD00045773
Número CAS: 3120-74-9