Print…
4-Pentenoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912162-100G OR912162-25G
APOSOR912162-100GEA 55.1 EUR
APOSOR912162-100G APOSOR912162-25G
4-Pentenoic acid 98%
4-Pentenoic acid
Fórmula: C₅H₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004408
Número CAS: 591-80-0