Print…
Bis(4-methoxybenzyl)amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR912160-1G OR912160-25G OR912160-5G
APOSOR912160-1GEA 21.9 EUR
APOSOR912160-1G APOSOR912160-25G APOSOR912160-5G
Bis(4-methoxybenzyl)amine 98%
Bis(4-methoxybenzyl)amine
Fórmula: C₁₆H₁₉NO₂
Ponto de Fusão: 28…30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00277836
Número CAS: 17061-62-0
UN: 3259
ADR: 8,III