Print…
3,3'-Dihydroxybenzidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4,4'-Diamino-3,3'-dihydroxybiphenyl, 3,3'-Dihydroxy-4,4'-diaminobiphenyl, 4,4'-Diamino-[1,1'-biphenyl]-3,3'-diol, Benzidine-3,3'-diol
OR912142-10G OR912142-1G OR912142-5G
APOSOR912142-10GEA 78.3 EUR
APOSOR912142-10G APOSOR912142-1G APOSOR912142-5G
3,3'-Dihydroxybenzidine 97%
3,3'-Dihydroxybenzidine
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 216.24 g/mol
Ponto de Fusão: 292 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039149
Número CAS: 2373-98-0