Print…
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912133-1G OR912133-5G
APOSOR912133-1GEA 0 EUR
APOSOR912133-1G APOSOR912133-5G
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426270
Número CAS: 135065-69-9