1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912093-100G
OR912093-25G
APOSOR912093-100GEA
307
EUR
APOSOR912093-100G
APOSOR912093-25G
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine 95%
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine
Fórmula:
C₁₀H₁₃N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00023886 Número CAS: 1780-19-4 |