Print…
5-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912084-1G OR912084-5G
APOSOR912084-1GEA 56.7 EUR
APOSOR912084-1G APOSOR912084-5G
5-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
5-Methylindol-3-ylacetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022751
Número CAS: 1912-47-6