Print…
Terebic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912078-1G OR912078-250MG
APOSOR912078-1GEA 328 EUR
APOSOR912078-1G APOSOR912078-250MG
Terebic acid 95%
Terebic acid
Fórmula: C₇H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022485
Número CAS: 79-91-4