Print…
1-Butyl-2-pyrrolidone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Butyl-2-azacyclopentanone, 1-Butylpyrrolidin-2-one
OR912073-25G OR912073-5G
APOSOR912073-25GEA 112 EUR
APOSOR912073-25G APOSOR912073-5G
1-Butyl-2-pyrrolidone
1-Butyl-2-pyrrolidone
Fórmula: C₈H₁₅NO
Peso Molecular: 141.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020876
Número CAS: 3470-98-2