Print…
3-Methylisonicotinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912065-10G OR912065-1G OR912065-5G
APOSOR912065-10GEA 161 EUR
APOSOR912065-10G APOSOR912065-1G APOSOR912065-5G
3-Methylisonicotinic acid 95%
3-Methylisonicotinic acid
Fórmula: C₇H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128870
Número CAS: 4021-12-9