Print…
2,6-Dimethoxy-p-cresol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol, 1,3-Dimethoxy-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol
OR912037-100G OR912037-25G OR912037-5G
APOSOR912037-100GEA 513 EUR
APOSOR912037-100G APOSOR912037-25G APOSOR912037-5G
2,6-Dimethoxy-p-cresol 95%
2,6-Dimethoxy-p-cresol
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017289
Número CAS: 6638-05-7