Print…
4-Ethoxyphenylacetonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912015-100G OR912015-25G OR912015-5G
APOSOR912015-100GEA 0 EUR
APOSOR912015-100G APOSOR912015-25G APOSOR912015-5G
4-Ethoxyphenylacetonitrile 95%
4-Ethoxyphenylacetonitrile
Fórmula: C₁₀H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016401
Número CAS: 6775-77-5