Print…
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Veratryl alcohol, (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
OR911996-100G OR911996-500G
APOSOR911996-100GEA 56.7 EUR
APOSOR911996-100G APOSOR911996-500G
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol 98%
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Peso Molecular: 168.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004638
Número CAS: 93-03-8