Print…
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (+)-Benzylphenethylamine, (R)-N-Benzyl-1-phenylethanamine, (R)-(+)-N-Benzyl-1-phenylethylamine
OR911995-100G OR911995-25G OR911995-500G
APOSOR911995-100GEA 46.4 EUR
APOSOR911995-100G APOSOR911995-25G APOSOR911995-500G
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine 98%
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Fórmula: C₁₅H₁₇N
Ponto de ebulição: 171 °C/15mmHg
Densidade: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015010
Número CAS: 38235-77-7