Print…
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-Ser(tBu)-OMe·HCl, H-Ser(tBu)-OMe.HCl
OR911982-100G OR911982-25G
APOSOR911982-100GEA 346 EUR
APOSOR911982-100G APOSOR911982-25G
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride 97%
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₇NO₃
Peso Molecular: 211.69 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077108
Número CAS: 17114-97-5