Print…
2-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911975-1G OR911975-250MG
APOSOR911975-1GEA 0 EUR
APOSOR911975-1G APOSOR911975-250MG
2-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanol 95%
2-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanol
Fórmula: C₈H₁₄N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08060042
Número CAS: 1007462-48-7