Print…
2-Isopropyl-5-methyl-4-nitrosophenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911954-1G OR911954-5G
APOSOR911954-1GEA 261 EUR
APOSOR911954-1G APOSOR911954-5G
2-Isopropyl-5-methyl-4-nitrosophenol 95%
2-Isopropyl-5-methyl-4-nitrosophenol
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2364-54-7