Print…
Etilo 4-Clorobenzoato 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 4-chlorobenzoate, 4-Chlorobenzoic acid ethyl ester
OR911952-100G OR911952-1KG OR911952-500G
APOSOR911952-100GEA 168 EUR
APOSOR911952-100G APOSOR911952-1KG APOSOR911952-500G
Etilo 4-Clorobenzoato 98%
Etilo 4-Clorobenzoato
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013645
Número CAS: 7335-27-5