Print…
4-Methylthiazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR911882-100G OR911882-500G
APOSOR911882-100GEA 0 EUR
APOSOR911882-100G APOSOR911882-500G
4-Methylthiazole 95%
4-Methylthiazole
Fórmula: C₄H₅NS
Ponto de ebulição: 133…134 °C
Densidade: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005340
Número CAS: 693-95-8
UN: 1993
ADR: 3,III