Print…
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911879-100G OR911879-25G
APOSOR911879-100GEA 0 EUR
APOSOR911879-100G APOSOR911879-25G
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 97%
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972493
Número CAS: 75885-59-5