2,6-Diethyl-4-methylaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911846-1G
OR911846-5G
APOSOR911846-1GEA
0
EUR
APOSOR911846-1G
APOSOR911846-5G
2,6-Diethyl-4-methylaniline 98%
2,6-Diethyl-4-methylaniline
Fórmula:
C₁₁H₁₇N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00035950 Número CAS: 24544-08-9 |