Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911845-1G
OR911845-5G
APOSOR911845-1GEA
0
EUR
APOSOR911845-1G
APOSOR911845-5G
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Fórmula:
C₆H₇NO₂S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número CAS:
81569-44-0 |