Print…
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911845-1G OR911845-5G
APOSOR911845-1GEA 0 EUR
APOSOR911845-1G APOSOR911845-5G
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₆H₇NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 81569-44-0