Print…
4-(Methylthio)benzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(Methylthio)benzyl Alcohol
OR911843-25G OR911843-5G
APOSOR911843-25GEA 194 EUR
APOSOR911843-25G APOSOR911843-5G
4-(Methylthio)benzyl alcohol 95%
4-(Methylthio)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₀OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009706
Número CAS: 3446-90-0