Print…
m-Fenetidina 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911840-25G OR911840-5G
APOSOR911840-25GEA 435 EUR
APOSOR911840-25G APOSOR911840-5G
m-Fenetidina 95%
m-Fenetidina
Fórmula: C₈H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 621-33-0