Print…
Methyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid methyl ester
OR911837-1G OR911837-250MG
APOSOR911837-1GEA 435 EUR
APOSOR911837-1G APOSOR911837-250MG
Methyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Methyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09752651
Número CAS: 63237-84-3