Print…
2,3-Dimethylanisole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Methoxy-2,3-dimethylbenzene
OR911822-100G OR911822-25G
APOSOR911822-100GEA 180 EUR
APOSOR911822-100G APOSOR911822-25G
2,3-Dimethylanisole 95%
2,3-Dimethylanisole
Fórmula: C₉H₁₂O
Peso Molecular: 136.19 g/mol
Ponto de ebulição: 195
Ponto de Fusão: 29
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008376
Número CAS: 2944-49-2