Print…
6-Methoxyquinolin-8-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911787-1G OR911787-5G
APOSOR911787-1GEA 0 EUR
APOSOR911787-1G APOSOR911787-5G
6-Methoxyquinolin-8-amine 98%
6-Methoxyquinolin-8-amine
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672902
Número CAS: 90-52-8