6-Methoxyquinolin-8-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911787-1G
OR911787-5G
APOSOR911787-1GEA
0
EUR
APOSOR911787-1G
APOSOR911787-5G
6-Methoxyquinolin-8-amine 98%
6-Methoxyquinolin-8-amine
Fórmula:
C₁₀H₁₀N₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00672902 Número CAS: 90-52-8 |