Print…
Boc-N-Me-Phe-OH 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911757-25G OR911757-5G
APOSOR911757-25GEA 0 EUR
APOSOR911757-25G APOSOR911757-5G
Boc-N-Me-Phe-OH 97%
Boc-N-Me-Phe-OH
Fórmula: C₁₅H₂₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038754
Número CAS: 37553-65-4