Print…
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911754-1G OR911754-25G OR911754-5G
APOSOR911754-1GEA 0 EUR
APOSOR911754-1G APOSOR911754-25G APOSOR911754-5G
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 95%
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride
Fórmula: C₇H₇ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012825
Número CAS: 92333-25-0