Print…
4'-Ethylacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Ethylacetophenone, p-Ethylacetophenone
OR911728-100G OR911728-500G
APOSOR911728-100GEA 74.1 EUR
APOSOR911728-100G APOSOR911728-500G
4'-Ethylacetophenone 98%
4'-Ethylacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009262
Número CAS: 937-30-4