Print…
2,4-Dimethylquinoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911716-1G OR911716-5G
APOSOR911716-1GEA 0 EUR
APOSOR911716-1G APOSOR911716-5G
2,4-Dimethylquinoline 95%
2,4-Dimethylquinoline
Fórmula: C₁₁H₁₁N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006760
Número CAS: 1198-37-4