Print…
3,3-Pentamethylene glutarimide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Gabapentin Impurity 3
OR911683-100G OR911683-25G
APOSOR911683-100GEA 144 EUR
APOSOR911683-100G APOSOR911683-25G
3,3-Pentamethylene glutarimide 98%
3,3-Pentamethylene glutarimide
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023872
Número CAS: 1130-32-1