Print…
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911668-100G OR911668-25G OR911668-5G
APOSOR911668-100GEA 0 EUR
APOSOR911668-100G APOSOR911668-25G APOSOR911668-5G
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzylamine 98%
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzylamine
Fórmula: C₈H₁₀ClN
Ponto de ebulição: 232 °C/760mmHg
Densidade: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671640
Número CAS: 4187-56-8
UN: 2810
ADR: 6.1,II