Print…
4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Butylcyclohexanecarboxylic acid
OR911645-1G OR911645-25G OR911645-5G
APOSOR911645-1GEA 102 EUR
APOSOR911645-1G APOSOR911645-25G APOSOR911645-5G
4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 98%
4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fórmula: C₁₁H₂₀O₂
Peso Molecular: 184.28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00460757
Número CAS: 71101-89-8