Print…
Fenofibric acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid
OR911610-100G OR911610-25G OR911610-5G
APOSOR911610-100GEA 582 EUR
APOSOR911610-100G APOSOR911610-25G APOSOR911610-5G
Fenofibric acid 98%
Fenofibric acid
Fórmula: C₁₇H₁₅ClO₄
Ponto de Fusão: 187 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792461
Número CAS: 42017-89-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III