Print…
1-Phenyl-1,2-propanedione 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911601-100G OR911601-25G
APOSOR911601-100GEA 183 EUR
APOSOR911601-100G APOSOR911601-25G
1-Phenyl-1,2-propanedione 98%
1-Phenyl-1,2-propanedione
Fórmula: C₆H₅C(O)C(O)CH₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008755
Número CAS: 579-07-7