Print…
Ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9116-100MG OR9116-250MG
APOSOR9116-100MGEA 128 EUR
APOSOR9116-100MG APOSOR9116-250MG
Ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₆H₁₃ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07366503
Número CAS: 959577-68-5