Print…
4-Methyl-5-vinylthiazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911543-100G OR911543-25G
APOSOR911543-100GEA 98.6 EUR
APOSOR911543-100G APOSOR911543-25G
4-Methyl-5-vinylthiazole 95%
4-Methyl-5-vinylthiazole
Fórmula: C₆H₇NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005337
Número CAS: 1759-28-0