Print…
(±)-3-Chloromandelic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911512-100G OR911512-25G
APOSOR911512-100GEA 0 EUR
APOSOR911512-100G APOSOR911512-25G
(±)-3-Chloromandelic acid 98%
(±)-3-Chloromandelic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00829409
Número CAS: 16273-37-3