Print…
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911451-100G OR911451-500G
APOSOR911451-100GEA 0 EUR
APOSOR911451-100G APOSOR911451-500G
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde 95%
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₂O
Ponto de ebulição: 237 °C/760mmHg
Ponto de Fusão: 11 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003341
Número CAS: 487-68-3