Print…
2,4-Dimethylbenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911450-100G OR911450-25G
APOSOR911450-100GEA 456 EUR
APOSOR911450-100G APOSOR911450-25G
2,4-Dimethylbenzaldehyde 95%
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O
Peso Molecular: 134.18 g/mol
Ponto de ebulição: 221
Ponto de Fusão: -9
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003340
Número CAS: 15764-16-6