Print…
D-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-D-Tyr-OMe.HCl, H-D-Tyr-OMe·HCl
OR911434-100G OR911434-500G OR911434-25G
APOSOR911434-100GEA 111 EUR
APOSOR911434-100G APOSOR911434-500G APOSOR911434-25G
D-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98+%
D-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₄ClNO₃
Peso Molecular: 231.676 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066124
Número CAS: 3728-20-9