Print…
α-Methylcinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR911424-100G OR911424-25G
APOSOR911424-100GEA 75.4 EUR
APOSOR911424-100G APOSOR911424-25G
α-Methylcinnamic acid 97%
α-Methylcinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 79…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002652
Número CAS: 1199-77-5