Print…
3-Methyl-2-oxovaleric acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Methyl-2-oxopentanoic acid
OR911420-1G OR911420-5G
APOSOR911420-1GEA 287 EUR
APOSOR911420-1G APOSOR911420-5G
3-Methyl-2-oxovaleric acid 95%
3-Methyl-2-oxovaleric acid
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002582
Número CAS: 1460-34-0