Print…
4-Butoxybenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911417-100G OR911417-25G OR911417-500G
APOSOR911417-100GEA 277 EUR
APOSOR911417-100G APOSOR911417-25G APOSOR911417-500G
4-Butoxybenzoic acid 98%
4-Butoxybenzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002546
Número CAS: 1498-96-0