Print…
5-Chlorovaleric acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911386-100G OR911386-500G
APOSOR911386-100GEA 0 EUR
APOSOR911386-100G APOSOR911386-500G
5-Chlorovaleric acid 97%
5-Chlorovaleric acid
Fórmula: C₅H₉ClO₂
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004415
Número CAS: 1119-46-6