Print…
trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911376-100G OR911376-25G OR911376-500G
APOSOR911376-100GEA 0 EUR
APOSOR911376-100G APOSOR911376-25G APOSOR911376-500G
trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04004145
Número CAS: 7077-05-6